Print…
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
369420050 369420010
ACRO369420050EA 187 EUR
ACRO369420050 ACRO369420010
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Peso Molecular: 137.93 g/mol
Ponto de Fusão: 285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074628
Número CAS: 71597-85-8
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %