Print…
3-Hydroxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
523968-10G 523968-1G
SIAL523968-10GEA 134 EUR
SIAL523968-10G SIAL523968-1G
3-Hydroxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Número MDL : MFCD01074603
Número CAS: 87199-18-6