Print…
3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
359412500 359410010 359410100
ACRO359412500EA 20.6 EUR
ACRO359412500 ACRO359410010 ACRO359410100
3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Ponto de Fusão: 212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074603
Número CAS: 87199-18-6
Encomendar
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %