2-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
L19400.03
L19400.06
L19400.03EA
43.5
EUR
L19400.03
L19400.06
2-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89466-08-0
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 185°
Beilstein Reference: 2962938
Fórmula:
C₆H₇BO₃ Ponto de Fusão: ∼185 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074581 Número CAS: 89466-08-0 |