Print…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
480118-25G 480118-5G
SIAL480118-25GEA 468 EUR
SIAL480118-25G SIAL480118-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Número MDL : MFCD01074574
Número CAS: 122775-35-3