Print…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 27.8 EUR
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Peso Molecular: 181.98 g/mol
Ponto de Fusão: 238…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074574
Número CAS: 122775-35-3
Encomendar
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %