2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24571.03
B24571.06
B24571.14
B24571.03EA
14.8
EUR
B24571.03
B24571.06
B24571.14
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 107099-99-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2969872
Fórmula:
C₈H₁₁BO₄ Ponto de Fusão: 92…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318181 Número CAS: 107099-99-0 |