2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24374.03
B24374.06
B24374.14
B24374.03EA
53.3
EUR
B24374.03
B24374.06
B24374.14
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 133730-34-4
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 4744213
Fórmula:
C₈H₁₁BO₄ Ponto de Fusão: 115…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074590 Número CAS: 133730-34-4 |