Print…
4-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
417599-1G 417599-25G 417599-5G
SIAL417599-1GEA 65.4 EUR
SIAL417599-1G SIAL417599-25G SIAL417599-5G
4-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Peso Molecular: 151.96 g/mol
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039139
Número CAS: 5720-07-0