4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14462.06
A14462.03
A14462.14
A14462.06EA
194
EUR
A14462.06
A14462.03
A14462.14
4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 5720-07-0
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 202-208°
Beilstein Reference: 2936912
Fórmula:
C₇H₉BO₃ Ponto de Fusão: 202…208 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039139 Número CAS: 5720-07-0 |