Print…
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
309480010 309480050 309480250
ACRO309480010EA 44.6 EUR
ACRO309480010 ACRO309480050 ACRO309480250
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Peso Molecular: 151.96 g/mol
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039139
Número CAS: 5720-07-0
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %