Print…
3-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
B24412.03 B24412.06 B24412.14
B24412.03EA 51.2 EUR
B24412.03 B24412.06 B24412.14
3-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 10365-98-7 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 2831223
Fórmula: C₇H₉BO₃
Peso Molecular: 151.96 g/mol
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161359
Número CAS: 10365-98-7