Print…
4-Nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
673854-1G 673854-5G
SIAL673854-1GEA 116 EUR
SIAL673854-1G SIAL673854-5G
4-Nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Número MDL : MFCD00161360
Número CAS: 24067-17-2