4-Nitrophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
H27767.06
H27767.03
H27767.06EA
232
EUR
H27767.06
H27767.03
4-Nitrophenylboronic acid 95%
4-Nitrophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Fórmula:
C₆H₆BNO₄ Ponto de Fusão: ∼ 285 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00161360 Número CAS: 24067-17-2 |