Print…
2-Cyanophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
365960010 365960050
ACRO365960010EA 59.2 EUR
ACRO365960010 ACRO365960050
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BNO₂
Peso Molecular: 146.94 g/mol
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632208
Número CAS: 138642-62-3
Encomendar
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %