Print…
Phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P20009-10G P20009-250G P20009-50G
SIALP20009-10GEA 71.2 EUR
SIALP20009-10G SIALP20009-250G SIALP20009-50G
Phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₂
Peso Molecular: 121.93 g/mol
Ponto de Fusão: 217…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002103
Número CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068