5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
B24336.03
B24336.06
B24336.03EA
46.9
EUR
B24336.03
B24336.06
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97+%
CAS No.: 1544-85-0
Molecular Formula: C7H5F2NO2
Formula Weight: 173.12
Refractive Index: 1.4990
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-97°/12mm
Beilstein Reference: 1343593
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00190144
Fórmula:
C₇H₅F₂NO₂ Ponto de ebulição: 95…97 °C (12 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190144 Número CAS: 1544-85-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |