Print…
Piperonylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P49805-25G P49805-5G
SIALP49805-25GEA 137 EUR
SIALP49805-25G SIALP49805-5G
Piperonylic acid, Sigma-Aldrich®
Piperonylic acid
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 180 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Número MDL : MFCD00005830
Número CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630