Print…
Piperonylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
A14105.14 A14105.22 A14105.36
A14105.14EA 77.6 EUR
A14105.14 A14105.22 A14105.36
Piperonylic acid ≥98%
Piperonylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 94-53-1 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 150206 Merck Reference: 14,7477 MDL No.: MFCD00005830
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 180 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 230…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005830
Número CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 14,7477