Print…
Piperonylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
131370250 131371000 131370050
ACRO131370250EA 66.2 EUR
ACRO131370250 ACRO131371000 ACRO131370050
Piperonylic acid 99%
Piperonylic acid
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 180 °C (1 -rr)
Ponto de Fusão: 229…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005830
Número CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %