4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B24389.03
B24389.06
B24389.03EA
63.1
EUR
B24389.03
B24389.06
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97%
CAS No.: 144584-66-7
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4968
Fórmula:
C₇H₃BrF₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631385 Número CAS: 144584-66-7 |