Print…
6-Bromopiperonal ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
A17510.06 A17510.14 A17510.22
A17510.06EA 68.9 EUR
A17510.06 A17510.14 A17510.22
6-Bromopiperonal ≥98%
6-Bromopiperonal
Purity: 98% CAS No.: 15930-53-7 Molecular Formula: C8H5BrO3 Formula Weight: 229.03 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00022952
Fórmula: C₈H₅BrO₃
Ponto de Fusão: 127…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022952
Número CAS: 15930-53-7