Print…
6-Bromopiperonal 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 29.7 EUR
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Bromopiperonal 98%
6-Bromopiperonal
Fórmula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022952
Número CAS: 15930-53-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %