Print…
1,4-Naphthoquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
70372-1KG 70372-250G 70372-50G
SIAL70372-1KGEA 255 EUR
SIAL70372-1KG SIAL70372-250G SIAL70372-50G
1,4-Naphthoquinone, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthoquinone
Fórmula: C₁₀H₆O₂
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124 °C
Densidade: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141 °C
Número MDL : MFCD00001676
Número CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482