Print…
1,4-Naphthoquinone zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
MQ200
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025
8.06215.0005EA 29.6 EUR
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025
1,4-Naphthoquinone zS, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthoquinone
Fórmula: C₁₀H₆O₂
Peso Molecular: 158.16 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: 124
Densidade: 1.422 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141
Número MDL : MFCD00001676
Número CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 12,06482
Encomendar
Solubility 0.09 g/l (25 °C)
Melting Point 120 - 125 °C (sublimed)
Molar Mass 158.16 g/mol
Vapor Pressure 0.026 hPa (50 °C)
Flash Point 141 °C
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)