1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14962.0B
A14962.0I
A14962.30
A14962.0BEA
64.7
EUR
A14962.0B
A14962.0I
A14962.30
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno ≥97%
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 119-64-2
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.5400
Melting Point: -36°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1446407
Merck Reference: 14,9221
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001733
Fórmula:
C₁₀H₁₂ Ponto de ebulição: 206…207 °C Ponto de Fusão: –36 °C Densidade: 0,966 Ponto de Inflamação: 77 °C (171 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001733 Número CAS: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,9221 |