1-Phenylisatin 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
L11388.03
L11388.06
L11388.03EA
56.3
EUR
L11388.03
L11388.06
1-Phenylisatin 98
1-Phenylisatin
Purity: 98%
CAS No.: 723-89-7
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 164531
Fórmula:
C₁₄H₉NO₂ Peso Molecular: 223.23 g/mol Ponto de ebulição: 404 Ponto de Fusão: 139…142 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082681 Número CAS: 723-89-7 |