1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16741.18
A16741.30
A16741.18EA
56.1
EUR
A16741.18
A16741.30
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Purity: 95%
CAS No.: 118-12-7
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: -10°
Boiling Point: 247-248°
Beilstein Reference: 131162
MDL No.: MFCD00005813
Fórmula:
C₁₂H₁₅N Ponto de ebulição: 247…248 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0,979 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005813 Número CAS: 118-12-7 EINECS: 204-235-1 UN: 3082 ADR: 9,III |