5,7-Dimethylisatin 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
5,7-Dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione
L11332.06
L11332.14
L11332.06EA
145
EUR
L11332.06
L11332.14
5,7-Dimethylisatin 96%
5,7-Dimethylisatin
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂ Ponto de Fusão: 244…248 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047219 Número CAS: 39603-24-2 |