Print…
2-Methylindoline 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
275880050 275881000
ACRO275880050EA 25.7 EUR
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindoline 99+%
2-Methylindoline
Fórmula: C₉H₁₁N
Ponto de ebulição: 227 °C (1013mbar)
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 103 °C
Número MDL : MFCD00005706
Número CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %