5-Methylisatin ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08009.03
L08009.06
L08009.14
L08009.03EA
39.6
EUR
L08009.03
L08009.06
L08009.14
5-Methylisatin ≥97%
5-Methylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 608-05-9
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 123738
Fórmula:
C₉H₇NO₂ Ponto de Fusão: ∼ 180 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005721 Número CAS: 608-05-9 EINECS: 210-152-1 |