Print…
1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
183075-10G 183075-1G
SIAL183075-10GEA 259 EUR
SIAL183075-10G SIAL183075-1G
1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
1-Methylisatin
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 139 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005812
Número CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III