Print…
1-Methylisatin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
179350010 179350100
ACRO179350010EA 28 EUR
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Methylisatin 98%
1-Methylisatin
Fórmula: C₉H₇NO₂
Peso Molecular: 161.16 g/mol
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Densidade: 1.4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005812
Número CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
Encomendar
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %