5-Chloro-7-methylisatin ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
5-Chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-7-methyl-1H-indole-2,3-dione
L11682.03
L11682.06
L11682.MD
L11682.03EA
109
EUR
L11682.03
L11682.06
L11682.MD
5-Chloro-7-methylisatin ≥97%
5-Chloro-7-methylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 14389-06-1
Molecular Formula: C9H6ClNO2
Formula Weight: 195.61
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 153061
Fórmula:
C₉H₆ClNO₂ Ponto de Fusão: ∼ 283 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047218 Número CAS: 14389-06-1 |