Indoline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 496-15-1
Molecular Formula: C8H9N
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5930
Odour: Odourless
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 111915
MDL No.: MFCD00005705
Fórmula:
C₈H₉N Ponto de ebulição: 220…221 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 1,062 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005705 Número CAS: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |