Print…
Indoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 31.8 EUR
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indoline 98%
Indoline
Fórmula: C₈H₉N
Ponto de ebulição: 220…221 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,063 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005705
Número CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %