Print…
Isatin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
114618-100G 114618-500G 114618-5G
SIAL114618-100GEA 49.3 EUR
SIAL114618-100G SIAL114618-500G SIAL114618-5G
Isatin, Sigma-Aldrich®
Isatin
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005718
Número CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119