Isatin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
A12468.0E
A12468.22
A12468.36
A12468.0EEA
521
EUR
A12468.0E
A12468.22
A12468.36
Isatin ≥98%
Isatin
Purity: 98%
CAS No.: 91-56-5
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
pH: 7
Melting Point: ca 199-200°
Beilstein Reference: 383659
Merck Reference: 14,5104
MDL No.: MFCD00005718
Fórmula:
C₈H₅NO₂ Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼199…200 °C Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005718 Número CAS: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Merck Index: 14,5104 |