Print…
Isatin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
151491000 151495000
ACRO151491000EA 35.8 EUR
ACRO151491000 ACRO151495000
Isatin 98%
Isatin
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 201…204 °C
Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005718
Número CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Encomendar
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %