Print…
2-Indolinone 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
A18764.22 A18764.06 A18764.14
A18764.22EA 408 EUR
A18764.22 A18764.06 A18764.14
2-Indolinone 97
2-Indolinone
Purity: 97+% CAS No.: 59-48-3 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 124-128° Boiling Point: 194-196°/17mm MDL No.: MFCD00005711
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 194…196 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Densidade: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005711
Número CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5