Print…
2-Indolinone 97%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 152 EUR
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2-Indolinone 97%, pure
2-Indolinone
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 227 °C (73 mmHg)
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005711
Número CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
Encomendar
Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %