4,7-Dichloroisatin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14853.03
A14853.06
A14853.03EA
75.1
EUR
A14853.03
A14853.06
4,7-Dichloroisatin ≥98%
4,7-Dichloroisatin
Purity: 98%
CAS No.: 18711-13-2
Molecular Formula: C8H3Cl2NO2
Formula Weight: 216.02
Melting Point: 246-249°
Beilstein Reference: 168731
Fórmula:
C₈H₃Cl₂NO₂ Ponto de Fusão: 246…249 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047214 Número CAS: 18711-13-2 |