Print…
Benze[a]antraceno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B2209-1G B2209-500MG
SIALB2209-1GEA 197 EUR
SIALB2209-1G SIALB2209-500MG
Benze[a]antraceno, Sigma-Aldrich®
Benze[a]antraceno
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 437 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003599
Número CAS: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01089