Print…
2-Phenylbenzimidazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Phenyl-1H-benzimidazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole
A10996.06 A10996.14 A10996.22
A10996.06EA 29.6 EUR
A10996.06 A10996.14 A10996.22
2-Phenylbenzimidazole ≥97%
2-Phenylbenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 716-79-0 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Melting Point: 296-297° Beilstein Reference: 7087 Merck Reference: 14,7274 MDL No.: MFCD00005592
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂
Peso Molecular: 194.24 g/mol
Ponto de ebulição: 422
Ponto de Fusão: 296…297 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005592
Número CAS: 716-79-0
EINECS: 211-939-2
Merck Index: 12,07428