Print…
2-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M29800-100G M29800-5G
SIALM29800-100GEA 156 EUR
SIALM29800-100G SIALM29800-5G
2-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 339
Ponto de Fusão: 175
Número MDL : MFCD00005598
Número CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9