Print…
2-Methylbenzimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
A17290.0B A17290.18 A17290.30
A17290.0BEA 603 EUR
A17290.0B A17290.18 A17290.30
2-Methylbenzimidazole ≥98%
2-Methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-15-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 174-178° Beilstein Reference: 112264
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 339
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005598
Número CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9