Print…
Benzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
194123-100G 194123-500G 194123-5G
SIAL194123-100GEA 76.6 EUR
SIAL194123-100G SIAL194123-500G SIAL194123-5G
Benzimidazole, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005585
Número CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082