Print…
Benzimidazole para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 59.8 EUR
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazole para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005585
Número CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2