Print…
Benzimidazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
A12763.0B A12763.18 A12763.30
A12763.0BEA 293 EUR
A12763.0B A12763.18 A12763.30
Benzimidazole ≥99%
Benzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 51-17-2 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 170-174° Boiling Point: 360° Merck Reference: 14,1081 MDL No.: MFCD00005585
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 360 °C
Ponto de Fusão: 170…174 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005585
Número CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082