Print…
Benzimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 23.5 EUR
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Benzimidazole 98%
Benzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 360 °C
Ponto de Fusão: 171…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005585
Número CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %